Learn More
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441067
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441067 25 g 25 Gramm
11421067 1 g 1 Gramm
11431067 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24073.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24974-73-0 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-alpha-Toluensulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24974-73-0
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.083
MDL-Nummer MFCD02683111
InChI-Schlüssel LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
PubChem CID 2757802
IUPAC-Name (3-chlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 69°C to 75°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 96%