Learn More
3-Chlor-N-methylpropan-1-amin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30351992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351992 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3805981G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 97145-88-5
Summenformel C4H10ClN•(HCl)
Menge 1 g
Synonym Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H
SMILES CNCCCCl.Cl
IUPAC-Name 3-Chlor-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 107.583646
Formelmasse 143.0269