Learn More
3-Chlor-N-methylpropan-1-amin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 97145-88-5 |
| Summenformel | C4H10ClN•(HCl) |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | CNCCCCl.Cl |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 107.583646 |
| Formelmasse | 143.0269 |