Learn More
3-Chlor-o-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025818
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11417064 25 g 25 Gramm
11427064 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11417064
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21505.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 608-23-1 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-23-1
Summenformel C8H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 140.61
MDL-Nummer MFCD00060689
InChI-Schlüssel NVLHGZIXTRYOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-xylene, 2,3-dimethylchlorobenzene, benzene, chlorodimethyl, 3-chloro-1,2-dimethylbenzene, 3-chloro-ortho-xylene, benzene, 1-chloro-2,3-dimethyl, xylyl chloride, chloro o-xylene, mono-chlorxylol, chloro-ortho-xylene
PubChem CID 32884
IUPAC-Name 1-Chlor-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-o-xylene
Menge 25 g
Formelmasse 140.61
Reinheit (%) 97%