Learn More
3'-Chloroacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10765621 25 g Glasflasche 25 Gramm
10785791 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 134840250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-02-5
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000593
InChI-Schlüssel UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
IUPAC-Name 1-(3-Chlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Chloroacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 227°C to 229°C
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5480 to 1.55
Menge 25 g
Beilstein 07, 282
Merck Index 10, 2082
Relative Dichte 1.19
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit