Learn More
3'-Chloracetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497437 25 g 25 Gramm
11487437 5 g 5 Gramm
11407447 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15592.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-02-5
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000593
InChI-Schlüssel UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
IUPAC-Name 1-(3-Chlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Chloroacetophenone
Dichte 1.191
Siedepunkt 227°C to 229°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.5506
Menge 25 g
UN-Nummer UN3416
Beilstein 636318
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) ≥98%