Learn More
3-Chloranilin 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30320157 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30320157 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA11351000ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chloroaniline
CAS 108-42-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Chloroaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 Cl N
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Nc1cccc(Cl)c1
IUPAC-Name 3-Chloranilin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
Menge 1 mL
Formelmasse 127,0189 g/mol