missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-85230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10070730

Marke: Thermo Scientific Acros 108580050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-42-9
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
MDL-Nummer MFCD00007765
InChI-Schlüssel PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
IUPAC-Name 3-Chloranilin
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloroaniline
Schmelzpunkt -11.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Gelb bis Braun
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 230.0°C
Menge 5 mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5927 to 1.5947
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.2
Strukturformel ClC6H4NH2
Beilstein 12, 602
Merck Index 15, 2118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt