Learn More
3-Chlorobenzamide, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10031751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10031751 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10031751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351370250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzamide
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Namenshinweis 98%
CAS 618-48-4
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C7H6ClNO
Strukturformel ClC6H4C(O)NH2
MDL-Nummer MFCD00014799
Synonym m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
InChI-Schlüssel MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name 3-chlorobenzamide
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) ≥97.5%