Learn More
3-Chlorbenzimid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460213 10 g 10 Gramm
11470213 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11389.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 618-48-4 | Molecular Formula: C7H6ClNO | Molecular Weight: 155.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-48-4
Summenformel C7H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
MDL-Nummer MFCD00014799
InChI-Schlüssel MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
IUPAC-Name 3-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzamide
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Menge 10 g
Beilstein 1859940
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) ≥98%