Learn More
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464013 25 g 25 Gramm
11444013 1 g 1 Gramm
11454013 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464013 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10283.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2888-06-4
Summenformel C6H4Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 211.06
MDL-Nummer MFCD00051697
InChI-Schlüssel OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt ∼21°C
Dichte 1.499
Siedepunkt 102°C to 104°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.569
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2937139
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
PubChem CID 17909
Formelmasse 211.07
Reinheit (%) 98%