Learn More
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-Carbonsäurechlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11362597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11745.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21815-91-8 | C9H4Cl2OS | 231.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21815-91-8
Summenformel C9H4Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 231.09
MDL-Nummer MFCD00053069
InChI-Schlüssel GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
IUPAC-Name 3-Chlor-1-Methoxypyridin-2-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 111°C to 114°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1309703
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 231.1
Reinheit (%) 95%