Learn More
3-Chlorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490763 250 g -
11470763 10 g 10 Gramm
11480763 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490763 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13237.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-84-7
Summenformel C7H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00001798
InChI-Schlüssel WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
PubChem CID 13015
IUPAC-Name 3-Chlorbenzonitril
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Dichte 1.14
Menge 250 g
Geruch Almond-like
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1906694
Siedepunkt 94°C (10 mmHg)
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 99%