Learn More
3-Chlorbenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30362911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362911 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42874550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-15-7
Summenformel C7 H4 Cl F3
Menge 50 g
Synonym Fluoxetine Impurity 16
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-Name 1-Chlor-3-(Trifluormethyl)-Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 180.55
Formelmasse 179.9954