Learn More
3-Chlorbenzotrifluorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| CAS | 98-15-7 |
| Summenformel | C7 H4 Cl F3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Fluoxetine Impurity 16 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-3-(Trifluormethyl)-Benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.55 |
| Formelmasse | 179.9954 |