Learn More
3-Chlorbenzoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 618-46-2 |
| Summenformel | C7H4Cl2O |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 3-Chlorobenzoyl Chloride, NSC 41886, m-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 3-Chlorbenzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.01 |
| Formelmasse | 173.9639 |