Learn More
3-Chlorobenzylmagnesiumchlorid, 0.50M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460936 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15460936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54237.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Chlorobenzylmagnesiumchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 29874-01-9
Menge 100 mL
Summenformel C7H6Cl2Mg
MDL-Nummer MFCD01319894
UN-Nummer UN2924
Synonym 3-chlorobenzylmagnesium chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl magnesium, fxqfoxtujoawnn-uhfffaoysa-m, magnesium,1-chloro-3-methanidylbenzene,chloride, 3-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 3-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel FXQFOXTUJOAWNN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=CC(Cl)=CC=C1
IUPAC-Name chloro[(3-chlorophenyl)methyl]magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 185.33
PubChem CID 13078164
Formelmasse 185.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF