Learn More
3-Chlorbenzylsulfonylchlorid, 97 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 71.0°C to 75.0°C |
| Menge | 25 g |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. As diethylamine derivative (HPLC) |
| Synonym | 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro |
| Formelmasse | 225.09 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.