Learn More
3-Chlorheptafluor-2-Buten, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438959
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15438959 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15438959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12397.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloroheptafluoro-2-butene
CAS 434-41-3
Dichte 1.548
Siedepunkt 31°C to 32°C
Summenformel C4ClF7
Brechungsindex 1.294
MDL-Nummer MFCD00039261
Menge 5 g
Beilstein 1783461
Synonym 3-chloroheptafluoro-2-butene, 2-chloroheptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 1,1,1,2,4,4,4-heptafluoro-3-chloro-2-butene, 3-chloroheptafluorobut-2-ene, 2-butene, 2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-2-butene #
InChI-Schlüssel WZCQDYGWGDYQNC-OWOJBTEDSA-N
SMILES C(=C(C(F)(F)F)Cl)(C(F)(F)F)F
IUPAC-Name (E)-2-Chlor-1,1,1,3,4,4,4-Heptafluorobut-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 216.483
PubChem CID 2736593
Formelmasse 216.49
Reinheit (%) 96%