Learn More
3-Chloroiminodibenzyl, TRC
Artikelnummer. 30358842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358842 5 g 5 Gramm
30357219 25 g 25 Gramm
30367903 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3669205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32943-25-2
Summenformel C14 H12 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 229.7
Synonym 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC-Name 2-Chloro-6,11-Dihydro-5H-Benzo[b][1]Benzazepin
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Formelmasse 229.0658