Learn More
3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510458
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10283322 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10029491 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10041974 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10283322
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW00285CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 51791-12-9
Summenformel C3H3ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 118.52
MDL-Nummer MFCD00052097
InChI-Schlüssel YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735765
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NOC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Formelmasse 118.52
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch