Learn More
3-(Chlormethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340647 10 g 10 Gramm
11330647 250 mg 250 Milligramm
10265324 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340647 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46924EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-48-2
Summenformel C9H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 196.63
MDL-Nummer MFCD08690269
InChI-Schlüssel DZUIHVJDKDNADW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl-1-methyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl furan
PubChem CID 18525803
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-(Furan-2-yl)-1-Methylpyrazol
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Formelmasse 196.64
Reinheit (%) 95%