Learn More
3-(Chlormethyl)-5-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 200.65 |
Reinheit (%) | 95% |