Learn More
3-(Chlormethyl)-5-methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10631313 1 g 1 Gramm
10213192 250 mg 250 Milligramm
10525954 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631313 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB01262DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35166-37-1
Summenformel C5H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 131.56
MDL-Nummer MFCD00221166
InChI-Schlüssel FEXTXBAFBURKGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-methylisoxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-isoxazole, pubchem8710, zlchem 1024, acmc-209idp, 3-chloromethyl-5-methyisoxazole, 3-choromethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-3-chloromethylisoxazole
PubChem CID 2735763
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-methyl-1,2-oxazol
SMILES CC1=CC(CCl)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 131.56
Reinheit (%) 97%