Learn More
3-(Chlormethyl)-5-phenylisoxazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10709593 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10249242 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709593 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30524DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14731-10-3
Summenformel C10H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 193.63
MDL-Nummer MFCD01444154
InChI-Schlüssel MLJJRVMANUGETQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1484769
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-Phenyl-1,2-Oxazol
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-phenylisoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-chloromethyl isoxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formelmasse 193.63
Reinheit (%) 97%