Learn More
3-(Chlormethyl)-5-thien-2-ylisoxazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10594984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10594984 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10594984 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23124DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole
CAS 863669-57-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H6ClNOS
MDL-Nummer MFCD07339176
Menge 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-thien-2-ylisoxazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl isoxazol-5-yl thiophene, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl isoxazole
InChI-Schlüssel RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-Thiophen-2-yl-1,2-Oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 199.65
PubChem CID 7130599
Formelmasse 199.66
Reinheit (%) 97%