Learn More
3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, TRC
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 63024-77-1 |
| Summenformel | C8H6Cl2O |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1cccc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 3-(chloromethyl)benzoyl chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.04 |
| Formelmasse | 187.9796 |