Learn More
3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, TRC
Product Code. 30353489
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
Product Code. Menge unitSize
30353489 500 mg 500 Milligramm
1 options
Product Code. 30353489
Brand: Toronto Research Chemicals TRCC588005500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride
CAS 63024-77-1
Summenformel C8H6Cl2O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
SMILES ClCc1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC-Name 3-(chloromethyl)benzoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
Formelmasse 187.9796