Learn More
3-Chlorphenylzinkiodid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Artikelnummer. 15445405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445405 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15445405 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58709.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 186000-42-0
Dichte 1.032
Summenformel C6H5ClIZn-
MDL-Nummer MFCD01311393
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 3-chlorophenylzinc iodide
InChI-Schlüssel RZAFMWURTCHXIE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl.[Zn].[I-]
IUPAC-Name Chlorbenzol; Zink; Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 304.84
PubChem CID 131668582
Formelmasse 303.84