Learn More
3-Chlorphthalanhydrid, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147822 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10147822 1 g Glasflasche 1 Gramm
10739023 5 g Glasflasche 5 Gramm
10358663 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10147822 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381290010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 117-21-5 | C8H3ClO3 | 182.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-21-5
Summenformel C8H3ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 182.56
MDL-Nummer MFCD00023107
InChI-Schlüssel UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
PubChem CID 67014
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophthalic anhydride
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Farbe Weiß oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.56
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen