Learn More
3-Chlorphthalsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorophthalic Acid Anhydride |
| CAS | 117-21-5 |
| Summenformel | C8 H3 Cl O3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-2-Benzofuran-1,3-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.561 |
| Formelmasse | 181.9771 |