Learn More
3-Chlorpropansulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423354 50 g 50 Gramm
11413354 10 g 10 Gramm
11433354 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423354 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10631.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177.039 g/mol
3-Chloropropanesulfonyl Chloride is an intermediate used in the preparation of many enzymatic inhibitors. It is also used in the generation and trapping of the derived sulfene with imines and glyoxylates in the presence of chinchona alkaloids provide chiral sultams and sultones. It is mainly used for the synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorpropansulfonylchlorid ist ein Zwischenprodukt zur Herstellung vieler enzymatischer Inhibitoren. Es wird auch bei der Erzeugung und beim Abfangen des abgeleiteten Sulfens mit Iminen und Glyoxylaten in Gegenwart von Cinchonaalkaloiden verwendet, um chirale Sultame und Sultone zu erzeugen. Es wird hauptsächlich für die Synthese pharmazeutischer Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Hexan.
Hinweise
Lagerung bei -20° C. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1633-82-5
Summenformel C3H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 177.039
MDL-Nummer MFCD00007463
InChI-Schlüssel GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
PubChem CID 15410
IUPAC-Name 3-Chloropropan-1-sulfonylchlorid
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Dichte 1.456
Siedepunkt 70°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel Cl(CH2)3SO2Cl
Brechungsindex 1.49
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1754119
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ethyl Acetate and hexane.
Formelmasse 177.05
Reinheit (%) ≥98%