Learn More
3-Chloropropionic-2,2,3,3-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloropropanoic Acid-D4 |
| CAS | 1219802-17-1 |
| Summenformel | C3 D4 H Cl O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-chloro- (ACI), 3-Chloropropanoic-2,2,3,3-d4 acid (ACI), 3-Chloropropionic acid-2,2,3,3-d4, 3-Chloropropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Chloropropanoic acid-d4, 3-Chloropropanoic acid-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-chloro-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 112.5483 |
| Formelmasse | 112.0229 g/mol |
| Mehr anzeigen |