Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chlorpropionsäure, 98 %
Artikelnummer. 11440357
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11440357
Marke: Alfa Aesar™ B21744.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 107-94-8
Summenformel C3H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 108.52
MDL-Nummer MFCD00002764
InChI-Schlüssel QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropionic acid, propanoic acid, 3-chloro, propionic acid, 3-chloro, beta-chloropropionic acid, 3-chloropropanic acid, beta-monochloropropionic acid, unii-r5j180fn9z, 3-chloro-propionic acid, .beta.-chloropropionic acid, .beta.-monochloropropionic acid
PubChem CID 7899
IUPAC-Name 3-Chloropropansäure
SMILES OC(=O)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropionic acid
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Dichte 1.27
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 122°C (251°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1098495
Merck Index 14,2159
Formelmasse 108.53
Reinheit (%) 98%