Learn More
3-Chlorpropiophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 30051409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051409 100 mg 100 Milligramm
30050921 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051409 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0745.08
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Chlorpropiophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Chloropropiophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H9 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-Name 1-(3-Chlorphenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 168.6202
Menge 100 mg
Formelmasse 168,0342 g/mol