Learn More
(3-Chlorpropyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Chloropropyl)benzene |
| Dichte | 1.05 |
| Siedepunkt | 218°C to 220°C |
| Flammpunkt | 87°C (189°F) |
| Strukturformel | C6H5(CH2)3Cl |
| Brechungsindex | 1.522 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 154.64 |
| Reinheit (%) | 98% |