Learn More
3-Chloropropylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10668634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10668634 1 g Glasflasche 1 Gramm
10368790 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10668634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 13010-19-0
Summenformel C4H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 119.55
MDL-Nummer MFCD00010384
InChI-Schlüssel RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl isocyanate, 3-chloropropylisocyanate, propane, 1-chloro-3-isocyanato, 1-chloro-3-isocyanato-propane, chloropropylisocyanate, chloropropyl isocyanate, 3-chloropropanisocyanate, chloro propyl isocyanate, acmc-20an5q, 3-chloropropyl-isocyanate
PubChem CID 166752
IUPAC-Name 1-Chlor-3-isocyanatopropan
SMILES ClCCCN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropyl isocyanate
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3NCO
Brechungsindex 1.4490 to 1.453
Menge 1 g
Relative Dichte 1.16
Formelmasse 119.55
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit