Learn More
(3-Chloropropyl)triethoxysilan ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10492975 5 g Glasflasche 5 Gramm
10298753 25 g Glasflasche 25 Gramm
10579023 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10492975
Marke: Thermo Scientific Acros 391890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5089-70-3 | C9H21ClO3Si | 240.8 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5089-70-3
Summenformel C9H21ClO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 240.8
MDL-Nummer MFCD00018985
InChI-Schlüssel KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl triethoxysilane, 3-chloropropyl triethoxy silane, silane, 3-chloropropyl triethoxy, unii-x7rb20518m, triethoxy gamma-chloropropyl silane, gamma-chloropropyltriethoxysilane, triethoxy .gamma.-chloropropyl silane, chloropropyl triethoxysilane, dynasylan cpteo
PubChem CID 78771
IUPAC-Name 3-Chlorpropyl(triethoxy)silan
SMILES CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)triethoxysilane
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0040g/mL
Siedepunkt 230.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3Si(OCH2CH3)
Brechungsindex 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.004
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 240.8
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit