Learn More
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan, 98+%
Artikelnummer. 10051390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051390 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10694992 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10187653 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 137280250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS :2530-87-2 | C₆H₁₅ClO₃Si | 198,72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-87-2
Summenformel C6H15ClO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 198.72
MDL-Nummer MFCD00000997
InChI-Schlüssel OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC-Name 3-Chlorpropyl(trimethoxy)silan
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 195°C to 196°C (750.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3Si(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.4190 to 1.421
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 198.72
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke