Learn More
3-Chlorpropylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357872 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357872 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37944050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropylamine Hydrochloride
CAS 6276-54-6
Summenformel C3H9Cl2N
Menge 50 g
Synonym 1-Amino-3-chloropropane Hydrochloride, 1-Chloro-3-aminopropane Hydrochloride, 3-Amino-1-chloropropane Hydrochloride, 3-Aminopropyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-1-propanamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMILES Cl.NCCCCl
IUPAC-Name 3-Chlorpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 130.02
Formelmasse 129.0112