Learn More
3-Chlorpyridazinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloropyridazine Hydrochloride |
| CAS | 856847-77-3 |
| Summenformel | C4H3N2Cl . HCl |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3ClN2.ClH/c5-4-2-1-3-6-7-4;/h1-3H;1H |
| SMILES | Cl.Clc1cccnn1 |
| IUPAC-Name | 3-Chlorpyridazinhydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.99 |
| Formelmasse | 149.9752 |