Learn More
3-Chlorosalicylaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorosalicylaldehyde |
| CAS | 1927-94-2 |
| Summenformel | C7 H5 Cl O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cccc1C=O |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-2-hydroxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.57 |
| Formelmasse | 155.9978 |