Learn More
3-(Chlorsulfonyl)benzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10558702 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10558702 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10558702 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 405070250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS 4052-92-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4Cl2O3S
Strukturformel COClC6H4SO2Cl
Brechungsindex 1.5780 to 1.58
MDL-Nummer MFCD00051352
Menge 25 g
Synonym 3-chlorosulfonyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl, m-chlorosulfonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonylbenzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-chlorosulfonyl, benzoyl chloride, m-chlorosulfonyl-7ci,8ci, c7h4cl2so3, 3-chlorosulfonylbenzoyl=chloride
InChI-Schlüssel XWEBTVZIZWEJOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name 3-(chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 239.07
PubChem CID 77671
Formelmasse 239.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.