Learn More
3-Chlorothiophen-2-Carbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10412304 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10143553 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10412304 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW06567CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67482-48-8
Summenformel C5H3ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 146.588
MDL-Nummer MFCD01764973
InChI-Schlüssel PJOJWMNHMJFFCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 3-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-chloro, pubchem21836, acmc-1b7xg, 2-formyl-3-chlorothiophene, chlorothiophen-2-carbaldehyde, ksc494c6j, 3-chloro-2-formylthiohene, 3-chloro-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2735825
IUPAC-Name 3-Chlorthiophen-2-carbaldehyd
SMILES C1=CSC(=C1Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 146.6
Reinheit (%) 90%