Learn More
3-Chlorthiophen-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343147 1 g 1 Gramm
11353147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13560.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 59337-89-2 | C5H3ClO2S | 162.587 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59337-89-2
Summenformel C5H3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 162.587
MDL-Nummer MFCD00043888
InChI-Schlüssel BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorothiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylic acid, chloro, 3-chloro-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem5491, chlorothiophenecarboxylic, acmc-20agf8, maybridge1_004006, ksc274e4d, 3-chlorothiophenecarboxylic acid
PubChem CID 701269
IUPAC-Name 3-Chlorthiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CSC(=C1Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Menge 1 g
Beilstein 121052
Formelmasse 162.6
Reinheit (%) 99%