Learn More
3-Chlorotoluol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorotoluene |
| Schmelzpunkt | -48°C |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS Min. % | 96.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 1.0700g/mL |
| Siedepunkt | 160°C to 162°C |
| Menge | 500 mL |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Chlorotoluene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.