Learn More
3-Cumaranon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429522 25 g 25 Gramm
11409522 1 g 1 Gramm
11419522 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429522 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10202.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7169-34-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
3-Coumaranone is used in the aurones, [2-benzylidenebenzofuran-3(2H)-ones] by reacting with appropriate aldehyde. It is involved in the condensation reaction with aldehydes in the presence of morpholine acetate to prepare substituted 2-(arylidene)benzofuran-3(ZH)-ones. In Horner-Wadsworth-Emmons reaction, it reacts with diethyl¬ cyanomethyl¬phosphonate to give 3-(cyanomethyl)benzofurans, which is an intermediate in the synthesis of antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Coumaranon wird in den Auronen, [2-Benzylidenbenzofuran-3 (2 H)-one], durch Reaktion mit entsprechendem Aldehyd verwendet. Wird bei der Kondensationsreaktion mit Aldehyden bei Vorhandensein von Morpholinacetat verwendet, um substituierte 2-(Arylidene)benzofuran-3(ZH)-one vorzubereiten. Reagiert bei der Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion mit Diethyl-Cyanomethyl-Phosphonat, wodurch -3-(Cyanomethyl)benzofurane entstehen, die ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Antihyperglykämien sind.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7169-34-8
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00051810
InChI-Schlüssel MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one
PubChem CID 23556
IUPAC-Name 1-Benzofuran-3-on
SMILES O=C1COC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Coumaranone
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Menge 25 g
Beilstein 115296
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 97%