Learn More
3-Cyan-2-pyridon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491359
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15491359 5 g 5 Gramm
15401369 25 g 25 Gramm
15411369 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15491359
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64254.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 20577-27-9 | C6H4N2O | 120.111 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20577-27-9
Summenformel C6H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 120.111
MDL-Nummer MFCD00661865
InChI-Schlüssel DYUMBFTYRJMAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-2-hydroxypyridine, 2-hydroxynicotinonitrile, 2-hydroxy-3-cyanopyridine, 2-hydroxypyridine-3-carbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxopyridine-3-carbonitrile, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2 1h-pyridinone, 3-cyano-2-pyridone, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxo, 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 577543
IUPAC-Name 2-Oxo-1H-Pyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-2-pyridone
Schmelzpunkt 224°C to 226°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4661670
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 120.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest