Learn More
3-Cyan-4-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477196 1 g 1 Gramm
15487196 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62245.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 775351-57-0 | C13H15BFNO2 | 247.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775351-57-0
Summenformel C13H15BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.076
MDL-Nummer MFCD06795681
InChI-Schlüssel RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 11402361
IUPAC-Name 2-Fluor-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 75°C to 76°C
Menge 1 g
Formelmasse 247.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.