Learn More
3-Cyan-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11946381 1 g 1 Gramm
11936381 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11946381
Marke: Thermo Scientific Acros 437450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 490039-72-0 | C6H3IN2 | 230.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490039-72-0
Summenformel C6H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 230.01
InChI-Schlüssel CJKHIIQONPNAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-4-iodopyridine, 4-iodonicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,4-iodo, acmc-20aibr, 4-iodo-nicotinonitrile, 4-iodo-3-pyridinecarbonitrile, 4-iodanylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 11138941
IUPAC-Name 4-Iodpyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=CN=CC(=C1I)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 114°C to 115°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 230.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyano-4-iodopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.